Tlačiť
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
OR6914-250MG OR6914-5G
APOSOR6914-250MGEA 24.95 EUR
APOSOR6914-250MG APOSOR6914-5G
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Teplota tavenia: 121…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320687
Číslo CAS: 62790-50-5