Tlačiť
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6913-1G OR6913-5G OR6913-25G
APOSOR6913-1GEA 124.75 EUR
APOSOR6913-1G APOSOR6913-5G APOSOR6913-25G
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₃N₃
Teplota varu: 119…120 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075189
Číslo CAS: 22763-65-1