Tlačiť
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine, 1-[2-(Morpholin-4-yl)-ethyl]-piperazine
OR6912-1G OR6912-25G OR6912-5G
APOSOR6912-1GEA 24.95 EUR
APOSOR6912-1G APOSOR6912-25G APOSOR6912-5G
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Vzorec: C₁₀H₂₁N₃O
Teplota varu: 106…107 °C/0,2mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191217
Číslo CAS: 4892-89-1
OSN: 2735
ADR: 8,III