Tlačiť
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethyl-3-(piperazin-1-yl)propan-1-amine
OR6909-1G OR6909-5G
APOSOR6909-1GEA 20.06 EUR
APOSOR6909-1G APOSOR6909-5G
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine
Vzorec: C₉H₂₁N₃
Teplota varu: 88…90 °C
Hustota: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082601
Číslo CAS: 877-96-3
OSN: 2735
ADR: 8,III