Tlačiť
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6906-25G OR6906-5G OR6906-1G
APOSOR6906-25GEA 1068.99 EUR
APOSOR6906-25G APOSOR6906-5G APOSOR6906-1G
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂
Teplota varu: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320901
Číslo CAS: 132800-12-5