Tlačiť
1-(2-Pyridyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
OR6871-100G OR6871-1KG OR6871-250G
APOSOR6871-100GEA 159.02 EUR
APOSOR6871-100G APOSOR6871-1KG APOSOR6871-250G
1-(2-Pyridyl)piperazine 98%
1-(2-Pyridyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₃N₃
Mw: 163.22
Teplota varu: 120…122 °C/2mmHg
Hustota: 1.072 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006216
Číslo CAS: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3