Tlačiť
1-(2-Nitrophenyl)piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6868-10G OR6868-1G OR6868-100G
APOSOR6868-10GEA 150.02 EUR
APOSOR6868-10G APOSOR6868-1G APOSOR6868-100G
1-(2-Nitrophenyl)piperazine
1-(2-Nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O₂
Teplota varu: 142…144 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040728
Číslo CAS: 59084-06-9
EINECS: 261-593-1