Tlačiť
1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Piperazin-1-yl)benzonitrile, 1-(2-Cyanophenyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)benzonitrile
OR6867-100G OR6867-25G OR6867-5G
APOSOR6867-100GEA 1073 EUR
APOSOR6867-100G APOSOR6867-25G APOSOR6867-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Teplota varu: 314…315 °C
Hustota: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 47,8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040793
Číslo CAS: 111373-03-6
OSN: 1993
ADR: 3,III