Tlačiť
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Piperazin-1-yl)benzonitrile, 4-(1-Piperazinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)piperazine
OR6866-5G OR6866-25G
APOSOR6866-5GEA 75.01 EUR
APOSOR6866-5G APOSOR6866-25G
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
1-(4-Cyanophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Teplota tavenia: 83…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320890
Číslo CAS: 68104-63-2