Tlačiť
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole, 3-Bromo-7-nitroindazole
OR6862T-1G OR6862T-500MG OR6862T-5G
APOSOR6862T-1GEA 24.95 EUR
APOSOR6862T-1G APOSOR6862T-500MG APOSOR6862T-5G
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
A more potent inhibitor of rat cerebellar nitric oxide synthase than 7-nitroindazole.Harmful to reproduction.
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
Teplota tavenia: 177…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159910
Číslo CAS: 74209-34-0