Tlačiť
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6859-1G OR6859-250MG
APOSOR6859-1GEA 24.95 EUR
APOSOR6859-1G APOSOR6859-250MG
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride 98%
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₃
Teplota tavenia: 263 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00729051
Číslo CAS: 70918-74-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III