Tlačiť
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
OR6858-100G OR6858-10G OR6858-25G OR6858-5G
APOSOR6858-100GEA 481.75 EUR
APOSOR6858-100G APOSOR6858-10G APOSOR6858-25G APOSOR6858-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₂
Teplota varu: 120…125 °C/0,2mmHg
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190247
Číslo CAS: 63074-07-7