Tlačiť
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6849-10G OR6849-250G OR6849-50G
APOSOR6849-10GEA 91.86 EUR
APOSOR6849-10G APOSOR6849-250G APOSOR6849-50G
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)piperazine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Teplota varu: 276 °C
Hustota: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040740
Číslo CAS: 5321-49-3
EINECS: 226-186-5
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III