Tlačiť
2,4-Dichloropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6843-100G OR6843-25G OR6843-500G
APOSOR6843-100GEA 76.51 EUR
APOSOR6843-100G APOSOR6843-25G APOSOR6843-500G
2,4-Dichloropyridine
2,4-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
Mw: 147.99
Teplota varu: 189…190 °C
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00955618
Číslo CAS: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7