Tlačiť
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
OR6817-100G OR6817-250G OR6817-25G
APOSOR6817-100GEA 0 EUR
APOSOR6817-100G APOSOR6817-250G APOSOR6817-25G
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid 98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16 g/mol
Teplota tavenia: 125…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014576
Číslo CAS: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9