Tlačiť
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxyphenylacetic acid
OR6816-25G OR6816-5G
APOSOR6816-25GEA 33.17 EUR
APOSOR6816-25G APOSOR6816-5G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Teplota tavenia: 70…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004334
Číslo CAS: 1798-09-0