Tlačiť
2-Propylvaleryl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Propylpentanoyl chloride, 2,2-Di-n-propylacetylchloride
OR6808-25G OR6808-5G
APOSOR6808-25GEA 378.26 EUR
APOSOR6808-25G APOSOR6808-5G
2-Propylvaleryl chloride 98%
2-Propylvaleryl chloride
Vzorec: C₈H₁₅ClO
Teplota varu: 68…70 °C/10mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051446
Číslo CAS: 2936-08-5
OSN: 3265
ADR: 8,II