Tlačiť
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-1-n-methylindole, 1-Methyl-1H-indol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-1H-indole
OR6792-1G OR6792-500MG OR6792-5G
APOSOR6792-1GEA 33.13 EUR
APOSOR6792-1G APOSOR6792-500MG APOSOR6792-5G
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Mw: 146.19 g/mol
Teplota tavenia: 101…104 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03839873
Číslo CAS: 102308-97-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III