Tlačiť
(4-Iodophenyl)acetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6785-1G OR6785-25G OR6785-5G OR6785-100G
APOSOR6785-1GEA 20.06 EUR
APOSOR6785-1G APOSOR6785-25G APOSOR6785-5G APOSOR6785-100G
(4-Iodophenyl)acetonitrile 98%
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆IN
Teplota tavenia: 53…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060306
Číslo CAS: 51628-12-7