Tlačiť
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6781-100G OR6781-25G OR6781-5G
APOSOR6781-100GEA 482.95 EUR
APOSOR6781-100G APOSOR6781-25G APOSOR6781-5G
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₅ClN₂O
Teplota tavenia: 254 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00137741
Číslo CAS: 52068-30-1