Tlačiť
4-Biphenylmethyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Chloromethyl)biphenyl
OR6777-1G OR6777-25G OR6777-5G
APOSOR6777-1GEA 24.91 EUR
APOSOR6777-1G APOSOR6777-25G APOSOR6777-5G
4-Biphenylmethyl chloride
4-Biphenylmethyl chloride
Vzorec: C₁₃H₁₁Cl
Mw: 202.69 g/mol
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000917
Číslo CAS: 1667-11-4