Tlačiť
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
OR6733-100G OR6733-500G OR6733-25G
APOSOR6733-100GEA 24.91 EUR
APOSOR6733-100G APOSOR6733-500G APOSOR6733-25G
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Vzorec: C₅H₉NO₃
Mw: 131.13
Teplota varu: 296
Teplota tavenia: 270…273 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064320
Číslo CAS: 51-35-4
EINECS: 200-091-9
Merck Index: 13,04866