Tlačiť
4-Iodobenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6727-100G OR6727-250G OR6727-25G
APOSOR6727-100GEA 124.75 EUR
APOSOR6727-100G APOSOR6727-250G APOSOR6727-25G
4-Iodobenzoyl chloride 97%
4-Iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClIO
Teplota varu: 120…121 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001058
Číslo CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
OSN: 3261
ADR: 8,II