Tlačiť
3-Chloroisonicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR6711-100G OR6711-25G OR6711-5G
APOSOR6711-100GEA 374.92 EUR
APOSOR6711-100G APOSOR6711-25G APOSOR6711-5G
3-Chloroisonicotinic acid
3-Chloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Mw: 157.56
Teplota tavenia: 227…231 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094685
Číslo CAS: 88912-27-0