Tlačiť
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6710-1G OR6710-5G OR6710-10G
APOSOR6710-1GEA 24.95 EUR
APOSOR6710-1G APOSOR6710-5G APOSOR6710-10G
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO₃
Teplota tavenia: 47…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035743
Číslo CAS: 38818-50-7
EINECS: 254-133-6
OSN: 3261
ADR: 8,II