Tlačiť
2,6-Dichloro-p-cresol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,6-Dichloro-4-methylphenol
OR6709-1G OR6709-25G OR6709-5G
APOSOR6709-1GEA 29.84 EUR
APOSOR6709-1G APOSOR6709-25G APOSOR6709-5G
2,6-Dichloro-p-cresol
2,6-Dichloro-p-cresol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
Teplota varu: 231 °C
Teplota tavenia: 33…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134679
Číslo CAS: 2432-12-4
EINECS: 219-402-4