Tlačiť
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6708-100G OR6708-25G OR6708-5G
APOSOR6708-100GEA 685.92 EUR
APOSOR6708-100G APOSOR6708-25G APOSOR6708-5G
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Teplota tavenia: 43…46 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007165
Číslo CAS: 60468-54-4
EINECS: 262-249-3
OSN: 3261
ADR: 8,II