Tlačiť
3-Hydroxybenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6704-25G OR6704-5G OR6704-1G
APOSOR6704-25GEA 51.74 EUR
APOSOR6704-25G APOSOR6704-5G APOSOR6704-1G
3-Hydroxybenzonitrile
3-Hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₅NO
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002252
Číslo CAS: 873-62-1
EINECS: 212-845-4