Tlačiť
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6703-100G OR6703-25G
APOSOR6703-100GEA 251.95 EUR
APOSOR6703-100G APOSOR6703-25G
2,3-Dimethylbenzaldehyde
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18 g/mol
Teplota varu: 86…88 °C/10mmHg
Hustota: 1.029 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798004
Číslo CAS: 5779-93-1