Tlačiť
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclopentanecarboxylic chloride
OR6700-100G OR6700-25G OR6700-5G
APOSOR6700-100GEA 434.02 EUR
APOSOR6700-100G APOSOR6700-25G APOSOR6700-5G
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Cyclopentanecarbonyl chloride
Vzorec: C₆H₉ClO
Teplota varu: 161…162 °C
Hustota: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001370
Číslo CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
OSN: 2920
ADR: 8+3,II