Tlačiť
2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6698-1G OR6698-25G OR6698-5G
APOSOR6698-1GEA 155.23 EUR
APOSOR6698-1G APOSOR6698-25G APOSOR6698-5G
2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO₆S
Teplota tavenia: 213…219 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216509
Číslo CAS: 197251-71-1
OSN: 3261
ADR: 8,III