Tlačiť
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
OR6693-25G OR6693-5G OR6693-100G
APOSOR6693-25GEA 46.53 EUR
APOSOR6693-25G APOSOR6693-5G APOSOR6693-100G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
Teplota tavenia: 207…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004068
Číslo CAS: 18531-99-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III