Tlačiť
4-Benzyloxyaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Benzyloxy)aniline
OR6680-100G OR6680-25G
APOSOR6680-100GEA 221.82 EUR
APOSOR6680-100G APOSOR6680-25G
4-Benzyloxyaniline 98%
4-Benzyloxyaniline
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Teplota tavenia: 45…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025318
Číslo CAS: 6373-46-2