Tlačiť
ω,3-Dichloroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chlorophenacyl chloride
OR6674-1G OR6674-25G OR6674-5G
APOSOR6674-1GEA 76.61 EUR
APOSOR6674-1G APOSOR6674-25G APOSOR6674-5G
ω,3-Dichloroacetophenone
ω,3-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Teplota tavenia: 40…42 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07783975
Číslo CAS: 21886-56-6
OSN: 3261
ADR: 8,III