Tlačiť
2-Iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6669-1G OR6669-5G
APOSOR6669-1GEA 33.13 EUR
APOSOR6669-1G APOSOR6669-5G
2-Iodobenzaldehyde
2-Iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO
Mw: 232.02
Teplota varu: 102 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 36…37 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039570
Číslo CAS: 26260-02-6