Tlačiť
7-Methylindole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6655-25G OR6655-100G
APOSOR6655-25GEA 64.89 EUR
APOSOR6655-25G APOSOR6655-100G
7-Methylindole
7-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 266 °C
Teplota tavenia: 80…84 °C
Hustota: 1.0202
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005684
Číslo CAS: 933-67-5
EINECS: 213-270-1