Tlačiť
2-Benzyloxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Benzyloxy)aniline
OR6647-100G OR6647-25G OR6647-5G
APOSOR6647-100GEA 213.8 EUR
APOSOR6647-100G APOSOR6647-25G APOSOR6647-5G
2-Benzyloxyaniline
2-Benzyloxyaniline
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Teplota varu: 113 °C/0,075mmHg
Teplota tavenia: 35…39 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093873
Číslo CAS: 20012-63-9