Tlačiť
4-Chlorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
OR6643-100G OR6643-25G OR6643-500G
APOSOR6643-100GEA 96.13 EUR
APOSOR6643-100G APOSOR6643-25G APOSOR6643-500G
4-Chlorophenylboronic acid 98%
4-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Mw: 156.38
Teplota tavenia: 284…289 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039137
Číslo CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5