Tlačiť
3-Chlorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
OR6642-100G OR6642-500G
APOSOR6642-100GEA 92.93 EUR
APOSOR6642-100G APOSOR6642-500G
3-Chlorophenylboronic acid 98%
3-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Mw: 156.38
Teplota tavenia: 180…189 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00161354
Číslo CAS: 63503-60-6