Tlačiť
2-Nitro-p-toluidine 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
OR6639-100G OR6639-2.5KG OR6639-500G
APOSOR6639-100GEA 81.83 EUR
APOSOR6639-100G APOSOR6639-2.5KG APOSOR6639-500G
2-Nitro-p-toluidine 98+%
2-Nitro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota varu: 169 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 115…118 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 157 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007907
Číslo CAS: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
OSN: 2660
ADR: 6.1,III