Tlačiť
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Methylsulphonyl)phenyl)methanamine hydrochloride
OR6633-25G OR6633-5G
APOSOR6633-25GEA 855.6 EUR
APOSOR6633-25G APOSOR6633-5G
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S.HCl
Teplota tavenia: 272…274 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216491
Číslo CAS: 98593-51-2