Tlačiť
Cyclopentylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6624-100G OR6624-25G OR6624-5G
APOSOR6624-100GEA 314.48 EUR
APOSOR6624-100G APOSOR6624-25G APOSOR6624-5G
Cyclopentylacetic acid
Cyclopentylacetic acid
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Teplota varu: 133…134 °C/23mmHg
Hustota: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001387
Číslo CAS: 1123-00-8
EINECS: 214-368-7