Tlačiť
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6622-5G OR6622-10G
APOSOR6622-5GEA 24.95 EUR
APOSOR6622-5G APOSOR6622-10G
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
Teplota tavenia: 83…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788834
Číslo CAS: 38180-46-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III