Tlačiť
3-Bromo-5-iodopyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6617-1G OR6617-250MG OR6617-5G
APOSOR6617-1GEA 28.24 EUR
APOSOR6617-1G APOSOR6617-250MG APOSOR6617-5G
3-Bromo-5-iodopyridine
3-Bromo-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃BrIN
Mw: 283.89
Teplota tavenia: 127…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086019
Číslo CAS: 233770-01-9