Tlačiť
2-Bromo-5-nitroanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6601-25G OR6601-5G
APOSOR6601-25GEA 38.23 EUR
APOSOR6601-25G APOSOR6601-5G
2-Bromo-5-nitroanisole
2-Bromo-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Teplota tavenia: 102…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041250
Číslo CAS: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5