Tlačiť
1-Bromo-3-iodobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromoiodobenzene
OR6597-100G OR6597-1KG OR6597-250G
APOSOR6597-100GEA 41.72 EUR
APOSOR6597-100G APOSOR6597-1KG APOSOR6597-250G
1-Bromo-3-iodobenzene
1-Bromo-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
Teplota varu: 120 °C/18mmHg
Teplota tavenia: –10 to –9 °C
Hustota: 2,219 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001043
Číslo CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9