Tlačiť
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-tert-Butylcinnamic acid
OR6586-10G OR6586-5G OR6586-25G
APOSOR6586-10GEA 219.01 EUR
APOSOR6586-10G APOSOR6586-5G APOSOR6586-25G
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆O₂
Teplota tavenia: 198…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040719
Číslo CAS: 1208-65-7