Tlačiť
Methyl-2-naphthoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-naphthoate
OR6584-100G OR6584-25G OR6584-5G
APOSOR6584-100GEA 715.4 EUR
APOSOR6584-100G APOSOR6584-25G APOSOR6584-5G
Methyl-2-naphthoate 97%
Methyl-2-naphthoate
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Mw: 186.21 g/mol
Teplota varu: 141…143 °C/4mmHg
Teplota tavenia: 71…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017345
Číslo CAS: 2459-25-8