Tlačiť
3-Nitrocinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6582-100G OR6582-25G
APOSOR6582-100GEA 175.29 EUR
APOSOR6582-100G APOSOR6582-25G
3-Nitrocinnamic acid 97%
3-Nitrocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇NO₄
Teplota tavenia: 202…204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007277
Číslo CAS: 555-68-0