Tlačiť
trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (E)-3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid
OR6577-100G OR6577-1KG OR6577-500G
APOSOR6577-100GEA 120.97 EUR
APOSOR6577-100G APOSOR6577-1KG APOSOR6577-500G
trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
trans-3-Chlorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇ClO₂
Mw: 182.6037 g/mol
Teplota tavenia: 161…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004384
Číslo CAS: 14473-90-6